Imprimer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48629-1G PC48629-250MG
APOSPC48629-1GEA 347 EUR
APOSPC48629-1G APOSPC48629-250MG
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₂BF₇O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405355
Numéro CAS: 1111096-06-0