Imprimer
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48609-1G PC48609-250MG PC48609-5G
APOSPC48609-1GEA 91.5 EUR
APOSPC48609-1G APOSPC48609-250MG APOSPC48609-5G
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
2-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BF₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16996403
Numéro CAS: 960067-33-8