4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₂BrClF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13189905 Numéro CAS: 1196153-93-1 |