Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
PC48600-1G PC48600-250MG
APOSPC48600-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48600-1G APOSPC48600-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122825
Numéro CAS: 1820641-80-2