5-Fluorobenzo[b]furan 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Fluorobenzofuran, 5-Fluoro-1-benzofuran
Formule:
C₈H₅FO Poids moléculaire: 136.123 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08236757 Numéro CAS: 24410-59-1 |