Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48590-1G PC48590-250MG PC48590-5G
APOSPC48590-1GEA 406 EUR
APOSPC48590-1G APOSPC48590-250MG APOSPC48590-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707391
Numéro CAS: 1114546-30-3