Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
PC48574-1G PC48574-250MG
APOSPC48574-1GEA 145 EUR
APOSPC48574-1G APOSPC48574-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Poids moléculaire: 335.34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103322
Numéro CAS: 1820674-47-2