Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48561-1G PC48561-250MG
APOSPC48561-1GEA 435 EUR
APOSPC48561-1G APOSPC48561-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096624
Numéro CAS: 1499926-64-5
UN: 3259
ADR: 8,III