(1R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride, (R)-4-Chloro-3-fluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride
Formule:
C₈H₉ClFN·ClH Poids moléculaire: 210.076 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12547495 Numéro CAS: 1253790-80-5 |