Imprimer
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-3,5-Difluoro-α-methylbenzylamine hydrochloride, (S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC48537-100MG PC48537-250MG
APOSPC48537-100MGEA 126 EUR
APOSPC48537-100MG APOSPC48537-250MG
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101247
Numéro CAS: 1213128-98-3
UN: 3259
ADR: 8,III