Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PC48528-1G PC48528-250MG PC48528-5G
APOSPC48528-1GEA 29 EUR
APOSPC48528-1G APOSPC48528-250MG APOSPC48528-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₄BBrClFO₂
Poids moléculaire: 253.261 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11111906
Numéro CAS: 1451392-87-2