Imprimer
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic Acid
PC48486-1G PC48486-5G
APOSPC48486-1GEA 487 EUR
APOSPC48486-1G APOSPC48486-5G
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
3,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Poids moléculaire: 209.002 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04091131
Numéro CAS: 665022-07-1