Imprimer
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48485-1G PC48485-500MG PC48485-5G
APOSPC48485-1GEA 359 EUR
APOSPC48485-1G APOSPC48485-500MG APOSPC48485-5G
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile 95%
4-(Pentafluoroethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅N
Poids moléculaire: 221.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19439995
Numéro CAS: 128273-61-0