Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48481-1G PC48481-250MG
APOSPC48481-1GEA 435 EUR
APOSPC48481-1G APOSPC48481-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
4-Bromo-5-chloro-2-fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₈BrClFNO₂
Poids moléculaire: 296.521 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348376
Numéro CAS: 1820740-68-8