6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3'-Chloro-2,6'-dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
Formule:
C₈H₄Br₂ClFO Poids moléculaire: 330.376 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28096621 Numéro CAS: 1804382-46-4 UN: 3261 ADR: 8 III |