Imprimer
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48478-1G PC48478-500MG
APOSPC48478-1GEA 435 EUR
APOSPC48478-1G APOSPC48478-500MG
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)boronic acid
Formule: C₆H₄BCl₂FO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28786331
Numéro CAS: 2048237-95-0