Imprimer
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48472-1G PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA 429 EUR
APOSPC48472-1G APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇FN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397885
Numéro CAS: 1805398-57-5