Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 206 EUR
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Poids moléculaire: 239.469 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24848703
Numéro CAS: 1449008-28-9