2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-4-fluorocoumaran-3-one
Formule:
C₈H₄BrFO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28096620 Numéro CAS: 1823346-06-0 |