Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 0 EUR
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Formule: C₇H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096618
Numéro CAS: 1701766-35-9