Imprimer
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48454-1G PC48454-250MG PC48454-5G
APOSPC48454-1GEA 163 EUR
APOSPC48454-1G APOSPC48454-250MG APOSPC48454-5G
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
3-Fluoro-4-iodo-2-methylaniline
Formule: C₇H₇FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364950
Numéro CAS: 329927-16-4