Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48453-1G PC48453-250MG PC48453-100MG
APOSPC48453-1GEA 456 EUR
APOSPC48453-1G APOSPC48453-250MG APOSPC48453-100MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 90%
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096616
Numéro CAS: 1515343-57-3