Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 313 EUR
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26958726
Numéro CAS: 1696224-75-5