Imprimer
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48441-1G PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-1GEA 212 EUR
APOSPC48441-1G APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23713162
Numéro CAS: 1428234-67-6