Imprimer
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(difluoromethyl)benzene
PC48439-1G PC48439-250MG
APOSPC48439-1GEA 337 EUR
APOSPC48439-1G APOSPC48439-250MG
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
4-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18791603
Numéro CAS: 873373-34-3
UN: 3261
ADR: 8,III