Imprimer
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 509 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16999150
Numéro CAS: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III