Imprimer
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC48413-1G PC48413-25G PC48413-5G
APOSPC48413-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48413-1G APOSPC48413-25G APOSPC48413-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18632532
Numéro CAS: 1286734-82-4