Imprimer
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-2-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 4-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)anisole
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 29 EUR
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 234.172 g/mol
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204092
Numéro CAS: 773875-67-5