Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 116 EUR
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₆F₄
Poids moléculaire: 190.138 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461649
Numéro CAS: 1286734-95-9
UN: 1993
ADR: 3 II