Imprimer
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 71.2 EUR
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Point de fusion: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18632530
Numéro CAS: 1286734-89-1