Imprimer
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48398-1G PC48398-250MG PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA 36.4 EUR
APOSPC48398-1G APOSPC48398-250MG APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₉H₆F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847337
Numéro CAS: 39174-87-3