4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇F₃N₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12400889 Numéro CAS: 1159813-38-3 |