4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromomethyl)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formule:
C₈H₅BrF₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847129 Numéro CAS: 694499-22-4 UN: 3261 ADR: 8,II |