Imprimer
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48359-1G APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185769
Numéro CAS: 50551-17-2