Imprimer
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC48357-1G PC48357-250MG
APOSPC48357-1GEA 551 EUR
APOSPC48357-1G APOSPC48357-250MG
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₃BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541880
Numéro CAS: 1445995-78-7