Imprimer
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48355-1G PC48355-250MG PC48355-5G
APOSPC48355-1GEA 232 EUR
APOSPC48355-1G APOSPC48355-250MG APOSPC48355-5G
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₈H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541879
Numéro CAS: 1445995-75-4