Imprimer
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)anisole, 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC48353-1G PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA 319 EUR
APOSPC48353-1G APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922640
Numéro CAS: 1208078-28-7