Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisic acid
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 302 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541878
Numéro CAS: 1445995-86-7