Imprimer
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4835-25G PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA 919 EUR
APOSPC4835-25G APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155750
Numéro CAS: 374-26-5