Imprimer
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 58 EUR
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂Br₂F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28784690
Numéro CAS: 1804417-25-1