Imprimer
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 429 EUR
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107103
Numéro CAS: 1524902-93-9