Imprimer
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-4-fluoroanisole, 3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl methyl ether
PC48335-1G PC48335-250MG PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA 109 EUR
APOSPC48335-1G APOSPC48335-250MG APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Point d'ébullition: 130…138 °C (18 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617285
Numéro CAS: 91319-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II