Imprimer
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 174 EUR
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₆NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26407433
Numéro CAS: 1820740-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III