Imprimer
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Bromo-3-fluorophenyl)methanol
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 89.9 EUR
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911577
Numéro CAS: 1184915-45-4