2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule:
C₇H₄F₃N₃ Point de fusion: 170…172 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18261102 Numéro CAS: 1211514-97-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |