Imprimer
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48298-1G PC48298-250MG PC48298-5G
APOSPC48298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48298-1G APOSPC48298-250MG APOSPC48298-5G
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08236694
Numéro CAS: 885266-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III