Imprimer
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 127 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06823830
Numéro CAS: 331-41-9