Imprimer
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 139 EUR
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100036
Numéro CAS: 159981-18-7