Imprimer
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Methoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formule: C₈H₁₁F₃O₃
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458103
Numéro CAS: 117015-42-6