Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48027-1G PC48027-250MG
APOSPC48027-1GEA 667 EUR
APOSPC48027-1G APOSPC48027-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28398041
Numéro CAS: 1677706-23-8